480479
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Cyclohexyl bromide-d11
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
174.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
densidad
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+11
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Clave InChI
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?