480371
Strontium ferrite
powder, 99.5%
Sinónimos:
Strontium hexaferrite
About This Item
Productos recomendados
assay
99.5%
form
powder
mp
>450 °C (lit.)
density
5.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Sr].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/12Fe.19O.Sr
InChI key
MUDURESJCZWWBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)