Merck
461563
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
imide
maleimide
phenyl
SMILES string
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)