459879
Benzyl (S)-(−)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]24/D −55°, c = 1.8 in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
288 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI key
XFULYMQQCZRWQB-HNNXBMFYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)