448486
Diethyl (Boc-amino)malonate
97%
Sinónimos:
(Boc-amino)malonic acid diethyl ester, Diethyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
InChI key
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?