443662
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
Sinónimos:
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
About This Item
Productos recomendados
form
(wet)
Quality Level
impurities
18-30% water
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?