Merck
442178
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
195.34
Beilstein:
636491
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
densidad
1.002 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
p-Tolylmagnesium bromide is a common Grignard reagent. It can also be used in a variety of cross-coupling reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium-and Nickel-Catalyzed Kumada Cross-Coupling Reactions of gem-Difluoroalkenes and Monofluoroalkenes with Grignard Reagents.
Dai W
The Journal of Organic Chemistry, 79(21), 10537-10546 (2014)
Palladium-catalyzed cross coupling of Grignard reagents with in situ-derived enol phosphates.
Miller JA
Tetrahedron Letters, 43(39), 7111-7114 (2002)
Dinuclear Iron Complex-Catalyzed Cross-Coupling of Primary Alkyl Fluorides with Aryl Grignard Reagents.
Mo Z, et al.
Organometallics, 31(18), 6518-6521 (2012)
Takuji Hatakeyama et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(33), 11949-11963 (2009-07-31)
Combinations of N-heterocyclic carbenes (NHCs) and fluoride salts of the iron-group metals (Fe, Co, and Ni) have been shown to be excellent catalysts for the cross-coupling reactions of aryl Grignard reagents (Ar(1)MgBr) with aryl and heteroaryl halides (Ar(2)X) to give