439908
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
98%
Sinónimos:
N,N′-Di-Boc-S-methylisothiourea, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N′-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
115-121 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
InChI key
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?