436186
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
Sinónimos:
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: sodium
SMILES string
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI key
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?