Merck
426261
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Ethyl-1-13C iodide
About This Item
Fórmula lineal:
CH313CH2I
Número de CAS:
Peso molecular:
156.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
densidad
1.962 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
Clave InChI
HVTICUPFWKNHNG-VQEHIDDOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)