Merck
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Trifluoromethanesulfonic acid yttrium(III) salt, Yttrium triflate
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3Y
Número de CAS:
Peso molecular:
536.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: yttrium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Synthesis, 801-801 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)