424560
1-[Bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]-2-propanol
98%
Sinónimos:
N ,N -Bis(3-dimethylaminopropyl)-N -(2-hydroxypropyl)amine
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCCN(C)C)CCCN(C)C
InChI
1S/C13H31N3O/c1-13(17)12-16(10-6-8-14(2)3)11-7-9-15(4)5/h13,17H,6-12H2,1-5H3
InChI key
NWDRKFORNVPWLY-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)