424463
sec-Butyl methyl ether
99%
Sinónimos:
(±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.372 (lit.)
bp
57 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
sec-Butyl methyl ether (2-methoxy butane) is an acyclic methyl ether. It is reported to be formed in trace amounts during the thermal decomposition of meso- and dl-2,3-dimethylsuccinyl peroxides. sec-Butyl methyl ether is prepared by the reaction of sodium sec-butylate and methyl iodide. Its boiling point has been predicted using back-propagation neural network (BP NN).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Syntheses and decomposition of meso-and dl-2, 3-dimethylsuccinyl and cis-and trans-1, 2-hexahydrophthaloyl peroxides.
Dervan PB and Jones CR.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2116-2122 (1979)
Hydrocarbon-Carbanion Proton Exchange Reactions in Dimethyl Sulfoxide.
Brauman JI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(7), 1728-1730 (1967)
Use of a neural network to determine the normal boiling points of acyclic ethers, peroxides, acetals and their sulfur analogues.
Cherqaoui D, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(14), 2015-2019 (1994)