415146
Triisopropyl orthoformate
97%
Sinónimos:
2,2′,2′′-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], 2-[Bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane, 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propane, Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate, Triisopropyl orthoformate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-10H,1-6H3
InChI key
FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?