412937
(R)-(−)-Tetrahydrofurfurylamine
99%
Sinónimos:
(R)-2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −12°, c = 2 in chloroform
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m1/s1
InChI key
YNOGYQAEJGADFJ-RXMQYKEDSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?