Merck
412120
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate (1PO/OH) triacrylate
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Glycerol propoxylate triacrylate, Propoxylated glycerin triacrylate, Propoxylated glyceryl triacrylate
About This Item
Fórmula lineal:
[H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]lCH2][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]m][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]nCH2][-CH]
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~428
contiene
300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
Clave InChI
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
495.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
257.5 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)