410756
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
97%
Sinónimos:
Diethyl benzoylmethylphosphonate, Diethyl phenacylphosphonate, NSC 648426
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
192-193 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(=O)c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H17O4P/c1-3-15-17(14,16-4-2)10-12(13)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3
Clave InChI
HPEVTTNSIPGLEL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Asymmetric Michael addition of β-oxo phosphonates to nitro olefins
- Gem-chlorofluorination of keto phosphonates with subsequent functionalization of the products
- Cyclocondensation reactions to produce arylphosphonates
- Diazo transfer reactions for synthesis of diazo-phosphonyl compounds
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
- Inverse-electron-demand Diels-Alder reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)