407518
Julolidine hydrobromide
97%
Sinónimos:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES string
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
InChI key
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?