401471
Palladium(II) hexafluoroacetylacetonate
Sinónimos:
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
powder or crystals
reaction suitability
core: palladium
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
InChI key
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?