Merck
399256
Sigma-Aldrich
(Dimethylphenylsilyl)acetylene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
160.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
densidad
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
Clave InChI
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)