Merck
381977
Sigma-Aldrich
Hydroquinine-9-phenanthryl ether
97%
Sinónimos:
O-(9-Phenanthryl)hydroquinine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H34N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
502.65
Beilstein/REAXYS Number:
4848702
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
mp
120 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
InChI key
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
Legal Information
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)