381675
Dytek® EP diamine
98%
Sinónimos:
1,3-Diaminopentane, 1,3-Pentanediamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
mp
−121 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(N)CCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-5(7)3-4-6/h5H,2-4,6-7H2,1H3
InChI key
WTSXICLFTPPDTL-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?