375411
Sodium 3-sulfobenzoate
97%
Sinónimos:
3-Carboxybenzenesulfonic acid sodium salt, 3-Sulfobenzoic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
KQHKITXZJDOIOD-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?