372374
Mesitylene-d12
98 atom % D
Sinónimos:
1,3,5-Trimethylbenzene-d12
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]c1c(c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D
Clave InChI
AUHZEENZYGFFBQ-ZPMNDIOMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?