Documentos clave
371238
Labclear gas filter
Refillable, weight 400 g(volume)
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
L × P
14 in. × 2 in.
peso
400 g(volume)
Categorías relacionadas
Descripción general
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Información legal
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)