370940
Z-Aib-OH
technical grade
Sinónimos:
Z-2-Methylalanine
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
65-69 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,10(14)15)13-11(16)17-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?