Merck
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
177.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
99%
form
liquid
optical activity
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChI key
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)