348198
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)silver(I)
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: silver
reagent type: catalyst
mp
122-124 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
Clave InChI
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)