342548
3-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
InChI key
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?