341606
Calcium iodate
98%
Sinónimos:
Lautarite
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
solubility
ethanol: insoluble(lit.)
nitric acid: slightly soluble(lit.)
density
4.520 g/mL (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ca.2HIO3/c;2*2-1(3)4/h;2*(H,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI key
UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?