337382
Silver phosphate
98%
Sinónimos:
Silver orthophosphate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
849 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI key
FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)