333603
6-Phenylhexanoic acid
98%
Sinónimos:
Benzenehexanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
201-202 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,13,14)
InChI key
JTXZPQIXIXYMDY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?