333530
2-Bromoallyltrimethylsilane
technical grade, 90%
Sinónimos:
2-Bromo-3-(trimethylsilyl)propene
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
InChI key
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?