Merck
333182
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfide
granular, <10 mm particle size, 98%
Sinónimos:
Aluminium sulfide, Aluminum trisulfide, Dialuminum trisulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
form
granular
particle size
<10 mm
density
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=[Al]S[Al]=S
InChI
1S/2Al.3S
InChI key
ZPXDOGRYMSWBBM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Packaged in glass bottles
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)