332089
Agua-18O
10 atom % 18O
Sinónimos:
18O Water
About This Item
Productos recomendados
descripción
Normalized with respect to hydrogen
Nivel de calidad
pureza isotópica
10 atom % 18O
Formulario
liquid
mol peso
18.22 by atom % calculation (10 atom % 18O)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?