331406
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
Sinónimos:
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
193-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?