Merck
331090
Sigma-Aldrich
Bis(dibutylchlorotin(IV)) oxide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
{[CH3(CH2)3]2Sn(Cl)}2O
Número de CAS:
Peso molecular:
552.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](Cl)(CCCC)O[Sn](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.2ClH.O.2Sn/c4*1-3-4-2;;;;;/h4*1,3-4H2,2H3;2*1H;;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
MWFOVBOCPFXQMF-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)