326259
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridinium iodide
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
114-116 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
[I-].CC[n+]1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H12NO2.HI/c1-3-10-6-4-8(5-7-10)9(11)12-2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NGEAJXXGUZQCPN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)