292141
Nitromethane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
101 °C (lit.)
densidad
1.145 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?