288659
Iron(III) fluoride
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
Sinónimos:
Ferric fluoride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
concentración
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- To produce high-capacity lithium storing cathodes via liquid phase exfoliation method.
- As a cathode material for sodium-ion batteries.
- As a catalyst for the conversion of carbonyl compounds into oxathioacetals and dithioacetals.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.