287784
(1R,2R,3S,5R)-(−)-Pinanediol
99%
Sinónimos:
(−)-2-Hydroxyisopinocampheol, [1R-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
optical activity
[α]21/D −8.6°, c = 6.5 in toluene
optical purity
ee: 97% (GLC)
bp
101-102 °C/1 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@H](O)[C@](C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m1/s1
InChI key
MOILFCKRQFQVFS-BDNRQGISSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?