283061
1,3-Dioxane
97%
Sinónimos:
Formaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% 1,3,5-trioxane
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
InChI key
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?