274658
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone, mixture of cis and trans
95%
Sinónimos:
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopentenone, Tetramethylcyclopent-2-enone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
100 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
InChI
1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3
InChI key
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?