268909
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
97%
Sinónimos:
Nerol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
103-105 °C/9 mmHg (lit.)
solubility
absolute ethanol: soluble(lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
InChI key
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
226.0 °F - closed cup
flash_point_c
107.78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?