260088
3-Bromophenylacetonitrile
98%
Sinónimos:
3-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
27-28 °C (lit.)
functional group
bromo
nitrile
SMILES string
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI key
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- a series of aminoethylbiphenyls, novel 5-HT7 receptor ligands
- 2-(1-cyano-1-(3-bromophenyl))methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?