259128
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
Sinónimos:
(R)-PROPHOS
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI key
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?