Merck
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OH)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
ketone
phenyl
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Application
Chiral starting material.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)