244554
Barium chlorate monohydrate
98%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
414 °C (lit.)
density
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI key
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?