230359
3-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6,13H,4-5H2
InChI key
YDKIPCCKZKQMDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)