227714
3,4,5-Trimethoxytoluene
97%
Sinónimos:
5-Methylpyrogallol trimethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
densidad
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?